Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 1 kb Plus, listo para usar
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
Marca: Thermo Scientific™ SM1334
49.41 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
La escalera de ADN de 1 kb Plus GeneRuler, lista para usar de 75 a 20.000 bp, se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 1 kb Plus GeneRuler, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en gel.
La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de la muestra.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler Plus se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
Sí | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 75 bp a 20000 bp | |
Embalaje sostenible | |
50 μg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2913283 | Certificado de análisis | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
3050254 | Certificado de análisis | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
3148015 | Certificado de análisis | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
2993337 | Certificado de análisis | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
2826799 | Certificado de análisis | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |