Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de rango ultrabajo GeneRuler
Realice la medición y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADNbc en geles de agarosa o poliacrilamida. Ideal para el análisis de siRNA.
85.50€ - 317.00€
Especificaciones
Concentración | 6X |
---|---|
Tipo de gel | Agarosa |
Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
Listo para cargar | No |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10150750
![]() |
Thermo Scientific™
SM1211 |
50 μg |
85.50€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11823983
![]() |
Thermo Scientific™
SM1212 |
5 x 50 μg |
317.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La escalera de ADN de rango ultrabajo GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Es un producto ideal para electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de rango ultrabajo GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
Características destacadas
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Ideal para electroforesis en gel de poliacrilamida sin desnaturalización
- Ideal para el análisis de siRNA
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
No | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 10 bp a 300 bp | |
Embalaje sostenible |