Learn More
Thermo Scientific™ HincII (HindII) (10 U/μl)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
ADN lambda digerido con HincII (HindII), agarosa al 1 %, 35 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G T Y▵R A C...3'
3'...C A R▵Y T G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón Tango™: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- HincII se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 200 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,5 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CPG: puede solaparse, reducción de fragmentación
- EcoKI: puede solaparse, bloqueada.
- EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | HincII (HindII) |
| Tampón compatible | Tampón Tango 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 2500 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |