Learn More
Thermo Scientific™ Jurkat Genomic DNA
Use este ADN genómico humano puro como control en el análisis de metilación de ADN, construcción de bibliotecas de ADN genómico, PCR y Southern blotting.
Marca: Thermo Scientific™ SD1111
80.75 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
El ADN genómico Jurkat es ADN genómico masculino humano de células Jurkat. El ADN genómico se aisló de células Jurkat E6.1 (leucemia aguda humana de linfocitos T, clon E6.1) y se cultivó hasta confluir en medios RPMI suplementados con suero fetal bovino al 10 %. El ADN genómico aislado se disuelve en tampón TE.
Aspectos destacados
- Puro: ADN sin inhibidores, proteínas ni ARN
- Práctico: concentración de 100 ng/µL lista para usar
- Compatible con aplicaciones posteriores
Especificaciones
Tampón TE | |
Tubo | |
[otros] | |
15 μg | |
Mediciones |
100 ng/µl | |
Secuenciación | |
ADN genómico de Jurkat | |
Humano |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.