Learn More
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μL)
Código de producto. p-4521827 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4000 U
5 × 4000 U
Tamaño de la unidad:
4000 unidades
paquete de 5
10328759 4000 U 4000 unidades
10338759 5 × 4000 U paquete de 5
2 options
Código de producto. 10328759
Marca: Thermo Scientific™ ER0521
La enzima de restricción KpnI reconoce los sitios GGTAC^C y corta mejor a una temperatura de 37 °C en su propio tampón exclusivo (isoesquizómeros: Asp718I).
ADN lambda digerido con KpnI, agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..G G T A C▵C...3'
3'..C▵C A T G G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón KpnI: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 0,02 % de Triton X-100 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • KpnI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: puede solaparse, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Kpn I
Tampón compatible Tampón único (10X tampones KpnI)
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 4000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional