Learn More
Thermo Scientific™ ADN lambda
Genere fragmentos marcadores de tamaño de ADN con este ADN lineal de doble cadena, un sustrato común para endonucleasas de restricción.
Marca: Thermo Scientific™ SD0011
51.30 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Lambda es un bacteriófago moderado que infecta a Escherichia coli. El ADN del virión es lineal y bicatenario (48502 nt) con extremos 5’ complementarios monocatenarios de 12 bp. Después de que la partícula de fago inyecta su cromosoma en la célula, el cromosoma circula mediante la unión de extremos. En la vía lítica, se expresan los genes fágicos que codifican la replicación, la lisis y las proteínas del virión. El cromosoma se replica y las réplicas se dividen y empaquetan en partículas fágicas progenie. En la vía lisogénica, se reprime la expresión del gen fágico y el cromosoma circular se inserta en el cromosoma bacteriano por recombinación.
Características destacadas
ADN de fago lambda es un sustrato común para endonucleasas de restricción y para generar fragmentos marcadores de tamaño de ADN. Para el aislamiento a gran escala del ADN de fago, se usa a menudo cI857Sam7, un mutante portador de cuatro mutaciones conocidas. La secuencia de ADN utilizada para construir un mapa de restricción alfa del fago incluye estas mutaciones. El mapa muestra enzimas que cortan el ADN lambda una vez. Las enzimas producidas por Thermo Scientific se muestran en naranja (consulte la figura siguiente).
Especificaciones
0,3 μg/μL | |
ADN | |
[otros] | |
500 μg |
ADN | |
Electroforesis en gel de ácido nucleico/clonación | |
ADN lambda | |
Fago lambda |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2799896 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SD0011 |
2828870 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SD0011 |
2758108 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SD0011 |
2819321 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SD0011 |
2839152 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SD0011 |