Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10170690 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tamaños:
De 100 bp a 10000 bp
De 100 bp a 1000 bp
De 1500 bp a 10000 bp
De 80 bp a 1031 bp
De 80 pb a 10 000
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Intervalo de tamaños unitSize
10170690 De 80 pb a 10 000 paquete de 2
10849540 De 80 bp a 1031 bp paquete de 2
10736041 De 100 bp a 1000 bp paquete de 2
10746231 De 100 bp a 10000 bp paquete de 2
10374380 De 1500 bp a 10000 bp paquete de 2
5 options
Código de producto. 10170690
Marca: Thermo Scientific™ SM0403
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Características destacadas
  • Dimensionamiento y cuantificación precisos del ADN: se cuantifican fragmentos de la escalera de ADN espectrofotométricamente
  • Bandas nítidas
  • Tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
  • Lista para su uso: se mezcla previamente con el colorante de carga de ADN 6X MassRuler para la carga directa en gel y se almacena a temperatura ambiente
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Azul de bromofenol
Listo para cargar
Intervalo de tamaños De 80 pb a 10 000
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
Cantidad 2 x 500 μL
Línea de productos MassRuler
Tipo de producto Mezcla de marcadores de ADN
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.