Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR Maxima™ Hot Start Green 2X
Save time preparing samples with this ready-to-use 2x hot start master mix containing tracking dyes and a density reagent for direct loading on gels after PCR.
91.50€ - 389.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Fermentas™ Maxima™ Hot Start |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, RT-PCR |
Descripción
Maxima Hot Start Green PCR Master Mix (2X) is a ready-to-use solution containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, optimized hot start PCR buffer, Mg2+, and dNTPs. The master mix is supplemented with two tracking dyes and a density reagent that allows for direct loading of PCR products on a gel.
The dyes in the master mix do not interfere with PCR performance and are compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion. The master mix retains all features of Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase. It is capable of amplification of up to 3 kb from genomic DNA.
Highlights
- Convenient - Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in a ready-to-use mix
- Hot start PCR - reaction set-up at room temperature
- Four minute activation time
- Direct loading of PCR product on gels
- High specificity and sensitivity of PCR
Especificaciones
Fermentas™ Maxima™ Hot Start | |
Standard PCR, RT-PCR |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).