Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra de qPCR Maxima Probe (2X), con vial ROX independiente
Código de producto. p-4527050 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Código de producto. 11873923
Marca: Thermo Scientific™ K0261
Edge
Optimice la qPCR con la química de la sonda utilizando protocolos de ciclo estándar con estas mezclas maestras de qPCR listas para su uso.
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son soluciones listas para su uso y optimizadas para los procedimientos cuantitativos de PCR en tiempo real. Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers.
La ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). El uso de mezclas maestras de qPCR Maxima Probe en PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico.
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son compatibles con la mayoría de los termocicladores en tiempo real.
Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. La solución ROX se proporciona en un vial independiente para utilizarlo en aquellas máquinas que requieran ROX como colorante de referencia pasivo. Maxima Hot Start Taq DNA polymerase en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). El uso de Maxima Probe qPCR Master Mix en PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico.
  • Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
  • Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
  • La solución ROX se suministra en un tubo independiente
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
  • Universal: se puede utilizar en la mayoría de los instrumentos de PCR en tiempo real
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
Recomendada para:
PCR y RT-qPCR en tiempo real con sondas de secuenciación específica en la mayoría de máquinas de PCR en tiempo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 2 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR Maxima Probe (2X) que contiene ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima y dNTPs (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 200 reacciones de 25 μl.
• Solución ROX de 50 μl, 50 μM
• 2 x 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar a -20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Línea de productos Maxima
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 200 reactions
Suficiente para 200 reacciones de 25 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 2 x 1,25 mL