Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Código de producto. p-4527046 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
200 reacciones
4.000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
4000 reacciones
Código de producto. 11803923
Marca: Thermo Scientific™ K0231
Optimice la qPCR con la química de la sonda utilizando protocolos de ciclo estándar con estas mezclas maestras de qPCR listas para su uso.
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son soluciones listas para su uso y optimizadas para los procedimientos cuantitativos de PCR en tiempo real. Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers.
La ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). El uso de mezclas maestras de qPCR Maxima Probe en PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico.
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son compatibles con la mayoría de los termocicladores en tiempo real.
Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Se complementa con el colorante de referencia pasivo ROX. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers. La ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). ROX actúa como colorante de referencia pasivo. El uso de Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) en PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico. El Master Mix se puede utilizar con la mayoría de termocicladores en tiempo real, incluidos los instrumentos de Applied Biosystems, Eppendorf, Corbett, Bio-Rad y Roche.
  • Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
  • Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
  • Universal: se puede utilizar con sondas específicas de secuencia en la mayoría de los termocicladores en tiempo real
  • Reproducibilidad y comodidad: la mezcla maestra 2X lista para usar minimiza los errores de pipeteo y reduce el tiempo de preparación.
Recomendada para:
PCR en tiempo real con sondas de secuenciación específica; RT-PCR en tiempo real con sondas de secuenciación específica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contains:
• 2 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 200 x 25 μL reactions.
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Línea de productos Maxima
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 200 reactions
Suficiente para 200 reacciones de 25 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 2 x 1,25 ml