Learn More
Thermo Scientific™ Agua sin nucleasa
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 ml
4 x 1.25 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
4 PCS
Descripción
Agua sin nucleasas desionizada y agua sin nucleasas filtrada mediante una membrana de 0,22 μm. Es ideal para todas las aplicaciones de biología molecular.
Ideal para aplicaciones de biología molecular.
- Libre de endo-, exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas y fosfatasas
Especificaciones
Specifications
| pH | 7.6 |
| Grado | Biología molecular |
| Envase | Frasco |
| Tratamiento(s) | No tratado con DEPC |
| Cantidad | 30 ml |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction