Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de ADN de 1 kb O'GeneRuler, listo para su uso, 250-10.000 bp
Código de producto. 11551615 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 aplicaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
11551615 500 aplicaciones paquete de 5
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11551615
Marca: Thermo Scientific™ SM1163
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de agarosa con este marcador de ADN de 1 kb, premezclado con colorantes de seguimiento azules y amarillos.
El marcador de ADN de 1 kb O'GeneRuler - 250-10.000 bp, listo para su uso, se recomienda para la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
El marcador de ADN de 1 kb O'GeneRuler, listo para su uso, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN naranja 6X, que contiene xileno cianol FF y naranja G. En un 1 % de gel de agarosa, el colorante naranja G migra a 50 bp. El marcador de ADN de 1 kb O'GeneRuler es ideal cuando la visualización de pequeños fragmentos de ADN es importante.
El marcador se suministra con colorante de carga de ADN naranja 6X para el ADN de muestra.
Características destacadas
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se pueden cargar directamente y permanecen estables a temperatura ambiente durante 6 meses
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul, naranja
Concentración Colorante de carga 6X
Formulario Líquido
Contenido del kit Colorante de carga de ADN naranja 6X, 2 x 1,00 ml
Cantidad 500 aplicaciones
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de ADN
Este producto o su empleo están cubiertos por al menos una de las siguientes patentes de EE. UU. n.º 5.834.201, 6.680.378, o 7.132.520 propiedad de Invitrogen Corporation. La adquisición de este producto confiere al comprador el derecho intransferible de utilizar la cantidad de producto adquirida durante la investigación interna llevada a cabo por el comprador. El comprador no puede utilizar este producto ni los materiales generados mediante el empleo de este producto con fines comerciales. Se entiende por fines comerciales cualquier actividad a considerar, entre las que se pueden incluir, pero no está limitada a: (1) el uso del producto para fabricación; (2) el uso del producto o sus componentes para ofrecer un servicio, información o datos; (3) el uso del producto con fines terapéuticos, diagnósticos o profilácticos; o (4) la reventa del producto, independientemente de que el producto se revenda para su uso en investigación. Para obtener más información sobre licencias de compra bajo las anteriores patentes, póngase en contacto con Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, EE. UU.