Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de ADN de 50-1000 bp O'GeneRuler, listo para su uso
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El marcador de ADN de 50 bp O'GeneRuler, listo para su uso, se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
El marcador de ADN de 50 bp O'GeneRuler, listo para su uso, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN naranja 6X para la carga directa en gel. El colorante de carga de ADN naranja 6X contiene xileno cianol FF y naranja G. En un 1 % de gel de agarosa, el colorante naranja G migra a 50 bp. Por tanto, el marcador de ADN de 50 bp O'GeneRuler es ideal cuando la visualización de pequeños fragmentos de ADN es importante.
El marcador se suministra con colorante de carga de ADN naranja 6X para el ADN de muestra.
Características destacadas
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se pueden cargar directamente y permanecen estables a temperatura ambiente durante 6 meses
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Concentración | Colorante de carga 6X |
| Formulario | Líquido |
| Contenido del kit | Colorante de carga de ADN naranja 6X, 1,00 ml |
| Cantidad | 100 aplicaciones |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
Este producto o su empleo están cubiertos por al menos una de las siguientes patentes de EE. UU. n.º 5.834.201, 6.680.378, o 7.132.520 propiedad de Invitrogen Corporation. La adquisición de este producto confiere al comprador el derecho intransferible de utilizar la cantidad de producto adquirida durante la investigación interna llevada a cabo por el comprador. El comprador no puede utilizar este producto ni los materiales generados mediante el empleo de este producto con fines comerciales. Se entiende por fines comerciales cualquier actividad a considerar, entre las que se pueden incluir, pero no está limitada a: (1) el uso del producto para fabricación; (2) el uso del producto o sus componentes para ofrecer un servicio, información o datos; (3) el uso del producto con fines terapéuticos, diagnósticos o profilácticos; o (4) la reventa del producto, independientemente de que el producto se revenda para su uso en investigación. Para obtener más información sobre licencias de compra bajo las anteriores patentes, póngase en contacto con Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, EE. UU.