Learn More
Thermo Scientific™ ADN plasmídico pBR322
Optimice la clonación con ADN pBR322 Thermo Scientific™, un ADN plasmídico medio de copia circular cerrada de doble cadena de 4361 pb.
Marca: Thermo Scientific™ SD0041
94.76 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
pBR322 es uno de los vectores de clonación de E. coli más utilizados.
Características destacadas
- Aislado a partir de E. coli (dam+, dcm+)
- Más del 90% en forma superenrrollada
- Purificado mediante cromatografía con tecnología propia y patentada
- Para secuencia de ADN, análisis de secuencias y creación de mapas, consulte gratis la herramienta en línea REviewer.
Especificaciones
Enzima de restricción⁄MCS | |
ADN | |
Clonación | |
100 μg |
0,5 μg/μL | |
ADN | |
ADN plasmídico | |
pBR322 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.