Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
El ADN phiX174 se digiere por completo con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en un tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, según la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador.
El marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4. También se puede marcar radiactivamente o no radiactivamente con Fragmento de Klenow o Klenow Fragment, exo- mediante una reacción de relleno.
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de gel | Agarosa |
| Tipo de producto | Marcador de ADN/BSURI (HAEIII) |
| Listo para cargar | No |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Línea de productos | Marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) |
| Cantidad | 50 μg |