Learn More
Thermo Scientific™ pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los primers de secuenciación Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'-hidroxilo y 3'-hidroxilo. Los primers de secuenciación pJET1.2 flanquean el sitio Eco32I en el gen eco47IR del vector de clonación de selección positiva pJET1.2. Todos los primers se suministran como soluciones acuosas de 10 μM.
Los cebadores de secuenciación Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'-hidroxilo y 3'-hidroxilo. Los cebadores de secuenciación pJET1.2 flanquean el sitio Eco32I en el gen eco47IR del vector de clonación de selección positiva pJET1.2. Todos los cebadores se suministran como soluciones acuosas 10μ M.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN insertados en el sitio Eco32I dentro del gen eco47IR de la secuencia pJET1.2p
• Detección de colonias por PCR
Secuencias del cebador pJET1.2
• Cebador de secuenciación directa pJET1.2, 23-meros: 5'-d(CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC)-3'
• Cebador de secuenciación inversa pJET1.2, 24-meros: 5'-d(AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG)-3'
Productos relacionados
Cebador de secuenciación inversa pJET1.2, 24-mer(n.º de cat. SO511)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cebador de secuenciación delantera |
| Contenido y almacenamiento | Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 24-meros, 10μM Conservar a–20°C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Concentración | 10 μM |
| Primer | pJET |
| Cantidad | 10 μM |
| Vector | pJET1.2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Formulario | Líquido |