Learn More
Thermo Scientific™ pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker
GREENER_CHOICE
Realice la medición y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN bicatenario linearizados en geles de agarosa y geles de poliacrilamida no desnaturalizantes.
72.75€ - 287.00€
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Tipo de producto Marcador de ADN/MSPI (HPAII)
Listo para cargar No
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10374680
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SM0221
50 μg
72.75€
50 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11853953
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SM0222
5 x 50 μg
287.00€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El marcador pUC19 DNA/MspI (HpaII) se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN bicatenario linealizados en geles de agarosa y geles de poliacrilamida no desnaturalizantes. El ADN pUC19 se digiere por completo con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en un tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, dependiendo de la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador.
El marcador pUC19 DNA/MspI (HpaII), listo para usar, se premezcla con colorante de carga de ADN 6X para su carga directa en geles de agarosa y poliacrilamida.
Características destacadas
  • Medición y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN
  • Bandas nítidas 
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN 
Especificaciones
Especificaciones
6X
Marcador de ADN/MSPI (HPAII)
Geles de agarosa
Marcador pUC19 DNA/MspI (HpaII)
Agarosa
No
Embalaje sostenible