Learn More
Thermo Scientific™ Primer hexaméricos aleatorios
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
El primer hexamérico aleatorio es una mezcla de hexanucleótidos aleatorios monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. El primer se suministra como una solución acuosa concentrada 20X lista para su uso. El primer Oligo(dT)18 es un oligonucleótido monocatenario de 18-mer con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. El cebador se suministra como una solución acuosa concentrada 20X lista para su uso.
Los primers Oligo-DT anclados están diseñados específicamente para sintetizar DNAc largos a partir de ARNm con cola poli(A). Puesto que este primer únicamente recuece según la unión de la cola poli(A) de la plantilla de ARNm, elimina la transcripción a través de la cola poli(A), proporcionando una síntesis más eficaz del DNAc.
El primer hexámerico aleatorio Thermo Scientific es una mezcla de hexanucleótidos aleatorios monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidróxilo. El cebador se suministra como una solución acuosa concentrada 20X lista para su uso (24 μg a 100 μM).
Aplicaciones
• Síntesis de ADNc
•RT-qPCR
•RT-PCR
Productos relacionados
Cebador Oligo(dT)18 (n.º de cat. SO131)
Oligo(dT)20 (n.º de cat. 12577011) anclado
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Primer |
| Contenido y almacenamiento | • Cebador hexmérico aleatorio (120 μL a 0.2 μg/μL) Conservar a –20°C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Concentración | 0.2 μg/μL |
| Primer | hexámerico aleatorio |
| Cantidad | 120 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de ADNc |
| Formulario | Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.