Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ligadura rápida de ADN
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
El kit de ligación rápida de ADN permite ligar con rapidez ADN de extremos cohesivos o romos en tan solo 5 minutos a temperatura ambiente.
El kit contiene ligasa de ADN T4 y un tampón de ligación rápida 5X con fórmula especial, optimizado para una ligación de ADN rápida y eficaz. La eficacia de la ligación rápida equivale a la que se obtiene con la T4 DNA ligase en 1 hora estándar de ligación. La mezcla de reacción de la ligación puede utilizarse directamente para la transformación de bacterias con TransformAid Bacterial Transformation Kit o con otros procedimientos convencionales de transformación.
- Rápido: ligación de ADN de extremos cohesivos o extremos romos en tan solo 5 minutos
- Cómodo: la mezcla de reacción puede usarse directamente para la transformación bacteriana
Recomendada para:
Experimentos de clonación rutinarios; clonación de extremos romos; creación de bibliotecas; clonación de TA.
Nota:
Las cepas de bacterias liofilizadas GM2163 (†M0099) y JM107 (†M0109) se pueden suministrar de forma gratuita previa solicitud, con cualquier compra. Antes de la electroporación, es necesario desactivar la T4 DNA ligase (1) mediante extracción de cloroformo.
Specifikationer
Specifikationer
| Tampón | Tampón de ligación rápida 5X |
| Enzima | ADN ligasa |
| Tipo de producto | Kit de ligadura rápida de ADN |
| Cantidad | 50 reacciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.