Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII Marker, ready-to-use
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El marcador Lambda DNA/HindIII Thermo Scientific, listo para usar, se recomienda para dimensionar grandes fragmentos de ADN bicatenario linealizados en geles de agarosa. El ADN Lambda se digiere completamente con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen varios extremos cohesivos, en función de la enzima de restricción utilizada para la preparación del marcador.
El marcador Lambda DNA/HindIII, listo para usar, se premezcla con colorante de carga de ADN 6X para una carga directa (después de calentar) en geles de agarosa.
Características destacadas
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Premezclado con colorante de carga de ADN 6X para una carga directa (después del calentamiento) y para el almacenamiento a temperatura ambiente
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Tipo de producto | Marcador de DNA/Hind III |
| Listo para cargar | Sí |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 5 x 50 μg |