Learn More
Thermo Scientific™ Solución X-Gal, lista para su uso
Permite el cribaje eficaz de colonias con X-Gal, un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal, formando un precipitado de color azul intenso.
Marca: Thermo Scientific™ R0941
107.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Fórmula: C14H15BrClNO6 Peso molecular: 408,6
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galacto-piranósido) es un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal en galactosa incolora y 4-cloro-3-bromo-índigo formando un precipitado de color azul intenso. La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules (consulte los datos de apoyo).
La solución X-Gal, lista para usar, es una solución estable, filtrada por membrana de 0,22 μm, formulada para el uso directo en conjunción con IPTG para cribaje de colonias azul/blanco.
La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules. La solución X-Gal, lista para usar, es una solución estable, filtrada por membrana de 0,22 μm, formulada para el uso directo en conjunción con IPTG para cribaje de colonias azul/blanco.Recomendada para:
Identificación sistemática de colonias mediante cribaje azul/blanco para distinguir las colonias recombinantes (blanco) de las no recombinantes (azul) (1); visualización de la expresión del gen indicador β-galactosidasa en células eucariotas transfectadas; detección de la actividad de la β-galactosidasa en procedimientos inmunológicos e histoquímicos.
Nota:
Se recomienda la preparación de una solución madre de 20 mg/ml en dimetilformamida (DMF) o dimetilsulfóxido (DMSO) para X-Gal. DMF disuelve algunos materiales plásticos. Debe evitarse la incorporación directa de una solución con DMF a placas de Petri de plástico. La DMF es tóxica. Deje secar completamente la solución de X-Gal con dimetilformamida antes de colocar bacterias en las placas de agar.
Especificaciones
Colorimétrico | |
10 mL | |
Sustrato beta-gal, X-Gal |
Solución X-Gal | |
Sustrato químico |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- X-Gal Solution, ready-to-use
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, hydroquinone, DMSO
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2796035 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0941 |
2822302 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0941 |
2855266 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0941 |
2873608 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0941 |
2906597 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0941 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
14Hours
7Minutes
5Seconds
0New Offer Comprar ahora -
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
Days
7Hours
7Minutes
5Seconds
0New Offer Ahorre ahora