Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid es un sistema completo para la síntesis eficaz de la primera cadena de ADNc a partir de moldes de ARN. El kit es adecuado para la síntesis de ADNc de hasta 13 kb. El inhibidor de ARNasa RiboLock que se suministra con el kit protege eficazmente los moldes de ARN de la degradación.
El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid se suministra con cebadores hexaméricos aleatorios y oligo(dT)18. El primer oligo(dT)18 se recuece de forma selectiva con la cola poli(A) del ARNm. Los primers hexaméricos aleatorios no requieren la presencia de la cola poli(A), por lo que se pueden emplear para la transcripción de las regiones de extremo 5' del ARNm o la síntesis de especies de ARN que carecen de una cola poli(A) (p. ej., microARN). Con el kit también pueden emplearse cebadores específicos de genes.
- Primera cadena de ADNc de longitud completa hasta 13 kb
- Mayor intervalo de temperatura de reacción, de 42° a 50 °C
- Suministrado con inhibidor de ARNasa RiboLock recombinante
- En el kit se incluyen cebadores completos: oligo(dT)18 y cebadores hexaméricos aleatorios.
Recomendada para:
Síntesis de la primera cadena del ADNc para RT-PCR y real time RT-PCR (1, 2); construcción de bibliotecas de ADNc; creación de sondas para hibridación; síntesis de ARNa.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc RevertAid contiene transcriptasa inversa RevertAid, inhibidor de ARNasa RiboLock, 5 tampones de reacción, dNTP Mix, primer Oligo(DT)18, primer hexmérico aleatorio, ARN de control GAPDH, 10 μm de primer directo GAPDH, 10 μm de primer inverso y agua libre de nucleasas. Almacenar a -20 ° C. |
| Formato | Kit de síntesis de ADNc de primera cadena |
| Velocidad de reacción | 60 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 42 °C |
| Cantidad | 20 reactions |
| Transcriptasa inversa | RevertAid |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | RT-PCR |
| Mostrar más |