Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa RevertAid (200 U/μl)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La transcriptasa inversa (RT) Thermo Scientific es una transcriptasa inversa M-MuLV recombinante. Se diferencia del M-MuLV RT por su estructura y propiedades catalíticas. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y de ADN y una actividad de ARNasa H específica de ARN en híbridos ARN-ADN, que es considerablemente inferior a la de la transcriptasa inversa del virus de la mieloblastosis aviar (AMV).
- Síntesis eficiente de ADNc de primera cadena de longitud completa de hasta 13 kb
- Actividad óptima a 42 °C
- Activo hasta a 50 °C.
- Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3-, Cy5-, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo y fluoresceína)
Recomendada para:
Síntesis de la primera cadena del ADNc para RT-PCR y RT-PCR en tiempo real; síntesis del ADNc para clonación y expresión; generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices; marcado de ADN (3)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 200 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | • Transcriptasa inversa RevertAid (200 U/μl) |
| Formato | Tubo |
| Velocidad de reacción | 60 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 42 °C |
| Cantidad | 10.000 unidades |
| Transcriptasa inversa | RevertAid |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Show More |