Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ARN RiboRuler High Range
Dimensione y cuantifique el ARN en geles nativos o desnaturalizantes con esta mezcla de ocho transcritos de ARN monocatenario purificados mediante cromatografía (de 200 bp a 6000 bp de longitud).
Marca: Thermo Scientific™ SM1821
128.64 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
La escalera de ARN de rango alto RiboRuler, de 200 a 6000 bases, es una mezcla de ocho transcritos de ARN monocatenario purificados mediante cromatografía (de 200 bp a 6000 bp de longitud), generados a partir de plantillas específicas que contienen un fragmento del poliligador pTZ19R y fragmentos de fago Lambda.
La escalera de ARN de rango alto RiboRuler está disponible en 1 mm de EDTA, pH 6,0.
La escalera de ARN de rango alto RiboRuler se compone de transcritos purificados mediante cromatografía que los libera de NTP y productos de degradación del ARN. La concentración de cada transcrito de ARN se determina por espectrofotométría (consulte la imagen para conocer las cantidades exactas). Para minimizar la posibilidad de contaminación durante el uso, la escalera se divide en partes iguales de volúmenes más pequeños.
La escalera de ARN de rango alto RiboRuler es óptima para el etiquetado final mediante polinucleótido cinasa T4 (consulte el protocolo en recursos) y es ideal para los Northern blots.
Características destacadas
- Bandas nítidas de intensidad uniforme
- Tamaños y cantidades de banda fáciles de recordar
- La concentración predeterminada de las bandas de la escalera permite la cuantificación aproximada de ARN
- Se suministra con colorante de carga de ARN 2X
- Estable durante seis meses a -20 °C
Especificaciones
2X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, bromuro de etidio | |
De 200 bp a 6000 bp | |
5 x 20 μL |
Agarosa | |
Estándar de ADN de rango alto | |
RiboRuler |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- 2X Loading Dye Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formamide
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2796843 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM1821 |
2809342 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM1821 |
2830329 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM1821 |
2788920 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM1821 |
2847471 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | SM1821 |