Learn More
Thermo Scientific™ ARNasa I (10 U/μl)
Código de producto. p-4521367 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
5000 UNIT
Código de producto. 10568930
Marca: Thermo Scientific™ EN0601
Edge
La ribonucleasa I (ARNasa I) es una endoribonucleasa que hidroliza el ARN monocatenario a nucleósidos 3'-monofosfatos.
La ribonucleasa I (ARNasa I), es una endorribonucleasa que hidroliza preferentemente el ARN monocatenario a nucleósido 3'-monofosfatos a través de intermediarios de nucleósido 2', 3'-monofosfato cíclico
La enzima no requiere ningún ion de metal para su actividad.
Características destacadas
  • Estable y activo bajo una amplia variedad de condiciones de reacción
  • Puede ser inactivado por calor en 30 minutos a 100 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Enzima ARNasa
Cantidad 1000 U
Tipo de producto ARNasa I