Learn More
Thermo Scientific™ Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Realice la extracción de ADN a base de partículas de sílice a partir de geles de agarosa y mezclas de reacción con este kit, flexible para ampliar o reducir los volúmenes de reacción y elución.
Marca: Thermo Scientific™ K0513
129.66 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.66260kg
Descripción
El kit de extracción de gel de ADN de partículas de sílice es un sistema sencillo y eficaz para la extracción de ADN de geles de agarosa y mezclas de reacciones. El kit utiliza el protocolo modificado de Vogelstein y Gillespie, empleando la solubilización del gel de agarosa y la absorción selectiva de ácidos nucleicos a una concentración salina elevada en partículas de sílice especialmente preparadas. Las partículas de sílice unidas al ADN se lavan para eliminar contaminantes y el ADN puro es eluido con un tampón TE o agua.
Este método requiere pocas manipulaciones y es más rápido y fácil de realizar que otros métodos de extracción de base orgánica. En comparación con los kits de extracción de gel basados en columna, el kit de extracción de gel de ADN ofrece flexibilidad para aumentar o reducir los volúmenes de reacción y elución. El ADN purificado es apto para todos los procedimientos habituales de biología molecular, tales como la digestión por restricción, clonación o secuenciación.
Características destacadas
- Flexible: tanto los volúmenes de reacción como los de elución son fáciles de aumentar y reducir
- Práctico: más del 80 % de recuperación de ADN
- Rápido: la purificación solo tarda entre 15 y 20 minutos
- Eficaz: adecuado para fragmentos de ADN de hasta 100 bp
- Seguro: no implica la extracción de fenol
Especificaciones
Kit | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, etiquetado de ácidos nucleicos, secuenciación | |
100 preparaciones | |
100 preparaciones | |
De 15 min a 20 min |
ADN, Muestras de gel | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Silica Bead DNA Gel Extraction Kit | |
ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR) |
Seguridad y manipulación
- Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.