Learn More
Thermo Scientific™ SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer
Código de producto. 10223130 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μM, 42 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10223130 10 μM, 42 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10223130
Marca: Thermo Scientific™ SO117
Realice la secuenciación de fragmentos de ADN situados a continuación de las correspondientes secuencias promotoras de la ARN polimerasa en los vectores de clonación, como pTZ19R, pTZ57R y pBluescript II.
Los cebadores de secuenciación para promotores de transcripción son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. Los cebadores son complementarios a las zonas de promotores de la ARN polimerasa SP6, T3 o T7 respectivamente. Los cebadores se suministran como soluciones acuosas de 10 μM.
Los primers de secuenciación para promotores de transcripción Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. El cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6, 24-meros, es complementario a la región Sp6 del promotor de la ARN polimerasa y se suministra como una solución acuosa 10μM.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN situados a continuación de la secuencia promotora SP6 de la ARN polimerasa en vectores de clonación comunes, como pTZ19R (n.º de cat. SD0141), pTZ57R y pBluescript II
Secuencia del promotor: 5'-d (CATACGATTTAGGTGACACTATAG)-3'
Productos relacionados
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6, 18-meros (SO116)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T7, 20-meros (SO118)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 17-meros (SO119)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 24-meros (SO120)
Notas
• Los cebadores no se pueden usar para ciertos plásmidos que contengan promotores truncados, pero aún así completamente funcionales.
• Los cebadores no están fosforilados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor SP6, T3, T7
Tipo de producto Primer de secuenciación
Contenido y almacenamiento Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6, 24-meros, 10μM (42 μL)
Conservar a–20°C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 μM
Primer SP6
Cantidad 10 μM, 42 μL
Vector pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Formulario Líquido