Learn More
Thermo Scientific™ SspI (10 U/μl)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
ADN lambda digerido con SspI, agarosa al 1 %, 20 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
3'...T T A▵T A A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
- 1 tampón G:10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA. Incubar a 37 °C
Tampón de almacenamiento
- El SSPI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
- Después de 10 veces de sobredigestión con SSPI, más del 90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y reponerse
Efectos de metilación
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
- Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Una sobredigestión con más de 10 veces la cantidad recomendada de Sspl puede provocar una actividad estrella.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, Not Dcm Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzima | Ssp I |
| Tampón compatible | Tampón G 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 500 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |