Learn More
Thermo Scientific™ T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer
Código de producto. 10420290 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10420290 60 μl 1 PCS
1 options
Código de producto. 10420290
Marca: Thermo Scientific™ SO119
Realice la secuenciación de fragmentos de ADN situados a continuación de las correspondientes secuencias promotoras de la ARN polimerasa en los vectores de clonación, como pTZ19R, pTZ57R y pBluescript II.
Los cebadores de secuenciación para promotores de transcripción son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. Los cebadores son complementarios a las zonas de promotores de la ARN polimerasa SP6, T3 o T7 respectivamente. Los cebadores se suministran como soluciones acuosas de 10 μM.
Los primers de secuenciación para promotores de transcripción Thermo Scientific son oligonucleótidos monocatenarios con extremos 5'- y 3'-hidroxilo. Los cebadores son complementarios a la región T3 del promotor de la ARN polimerasa y se suministran como soluciones acuosas 10μM.
Aplicaciones
• Secuenciación de fragmentos de ADN situados a continuación de la secuencia promotora T3 de la ARN polimerasa en vectores de clonación comunes, como pTZ19R (n.º de cat. SD0141), pTZ57R y pBluescript II
Secuencia del promotor 5'-d (ATTAACCCTCACTAAAG)-3'
Productos relacionados
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 24-meros (SO120)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T7, 20-meros (SO118)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6, 18-meros (SO116)
Cebador de secuenciación para promotores de transcripción SP6 24-meros(SO117)
Notas
• Los cebadores no se pueden usar para ciertos plásmidos que contengan promotores truncados, pero aún así completamente funcionales.
• Los cebadores no están fosforilados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor SP6, T3, T7
Tipo de producto Primer de secuenciación
Contenido y almacenamiento Cebador de secuenciación para promotores de transcripción T3, 17-meros, 10μM (60 μL)
Conservar a–20°C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 μM
Primer T3
Cantidad 60 μl
Vector pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Formulario Líquido