Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa T4 (5 U/μl)
Garantice la exactitud en la síntesis de ADN con la ADN polimerasa T4 dependiente de plantilla que cataliza la síntesis de 5’ - 3' a partir de ADN monocatenario cebado.
56.25€ - 229.00€
Especificaciones
Polimerasa T4 DNA Polymerase
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10680281
Ver documentos
Thermo Scientific™
EP0061
1 ml de tampón de reacción 5X
56.25€
100 unidades
10531051
Ver documentos
Thermo Scientific™
EP0062
2 x 1 ml de tampón de reacción 5X
229.00€
500 unidades
Descripción
Descripción
La ADN polimerasa T4, una ADN polimerasa dependiente de plantilla, cataliza la síntesis 5'-3’ a partir de ADN monocatenario cebado. La enzima tiene una actividad exonucleasa 3’ - 5’, pero carece de actividad exonucleasa 5’ - 3’.
Características destacadas
  • Actividad exonucleasa 3’ - 5' más fuerte en ADN monocatenario que en ADN bicatenario y mayor (más de 200 veces) que en ADN polimerasa I, E. coli yfragmento Klenow
  • Activa en tampones de enzimas de restricción, transcripción inversa, PCR, RT y ligasa de ADN T4 Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
T4 DNA Polymerase
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ ADN polimerasa T4 (5 U/μl)