Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa TopVision
Código de producto. 10588360 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 10588360
Marca: Thermo Scientific™ R0492
TopVision Agarose es una agarosa muy purificada adecuada para electroforesis analítica y preparativa de ácidos nucleicos.
Thermo Scientific TopVision Agarose proporciona una concentración óptima entre el 0,7 y el 2 % en todos los sistemas de tampón habituales. Es una agarosa muy purificada con valores muy bajos de EEO certificados por procedimientos de prueba estrictos de control de calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gel de agarosa
Intervalo de separación De 100 bp a >30 kb
Punto de fusión 88 °C
Línea de productos TopVision
Cantidad 500 g
Aplicación validada Electroforesis en gel