Learn More
Thermo Scientific™ Solución de UTP (100 mM)
Optimice muchas aplicaciones de biología molecular con este UTP, un nucleótido altamente estable con una pureza del 99 %.
Marca:  Thermo Scientific™ R0471
Código de producto. 10339889
  • 44.32€ / 0.25 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El UTP (uridina 5'-trifosfato) se suministra como 100 mm de solución acuosa ajustada a un pH 7,3-7,5 con NaOH. Este nucleótido altamente estable tiene una pureza superior al 99 %. Puede utilizar UTP en muchas aplicaciones de biología molecular.
Características destacadas
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
  • Probado funcionalmente en transcripción in vitro
  • Alta estabilidad: estable durante dos años a - 20 °C y tras varios ciclos de congelación-descongelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
UTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
no conjugado
Solución de UTP
in vitro Transcription, RNA Amplification
Dry Ice
0.25 mL
Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2866532 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog NumberR0471
Número de lote2930534 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberR0471
Número de lote2972871 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberR0471
Número de lote3027393 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberR0471
Número de lote3106415 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog NumberR0471
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Solución de UTP (100 mM) > 0.25mL