Learn More
Thermo Scientific™ X-Gluc
Cribe eficazmente las colonias con X-Gluc, un sustrato para la ß-glucuronidasa (GUS) que está codificado por gusA, un gen indicador ampliamente utilizado.
136.00€ - 398.00€
Especificaciones
Método de detección | Colorimétrico |
---|---|
Tipo de producto | X-Gluc |
Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
Tipo de sustrato | Sustrato beta-glucuronidasa (GUS) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10509140
|
Thermo Scientific™
R0851 |
0,1 g |
136.00€
0.10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10519140
|
Thermo Scientific™
R0852 |
0,5 g |
398.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
X-Gluc (ácido 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónico, sal de ciclohexilamonio) es un sustrato para β-glucuronidasa (GUS) codificado por el gen gusA, un gen indicador ampliamente utilizado. La glucoronidasa divide X-Gluc para producir ácido glucurónico incoloro y un precipitado de color azul intenso de cloro-bromo índigo (consulte el esquema que figura a continuación).
La glucoronidasa divide X-Gluc para producir ácido glucurónico incoloro y un precipitado de color azul intenso de cloro-bromo índigo (consulte el esquema que figura a continuación).Recomendada para:
- Detección de la expresión de GUS en células y tejidos vegetales (1)
- Detección de infecciones causadas por E.coli
- Detección de contaminación bacteriana en muestras de alimentos y agua
Nota:
Se recomienda la preparación de una disolución madre de 0,1 M en dimetilformamida o dimetilsulfóxido.
Especificaciones
Colorimétrico | |
X-Gluc | |
Sustrato químico | |
Sustrato beta-glucuronidasa (GUS) |