Learn More
Thermo Scientific™ Pirofosfatasa, inorgánico (0,1 U/μl)
Código de producto. 10735471 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 U
Tamaño de la unidad:
10 unidades
10735471 10 U 10 unidades
1 options
Código de producto. 10735471
Marca: Thermo Scientific™ EF0221
Cataliza la hidrólisis del pirofosfato inorgánico en dos ortofosfatos.
Thermo Scientific Pyrophosphatase, Inorganic cataliza la hidrólisis del pirofosfato inorgánico en dos ortofosfatos(consulte la Figura 1 en los Datos complementarios). La enzima requiere un catión de metal divalente con Mg2+ que confiere la actividad más alta.
Características destacadas
  • Activo en tampones Thermo Scientific para polimerasas de ADN, polimerasas de ARN y transcriptasas inversas 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrophosphatase
Concentración 0,1 U/μl
Cantidad 10 U