Learn More
Thermo Scientific™ ZipRuler Express DNA Ladder Set, ready-to-use
Realice el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de una amplia variedad de ADN bicatenario para ciclos de electroforesis rápidos y largos.
Marca: Thermo Scientific™ SM1373
Descripción
El conjunto de la escalera de ADN ZipRuler Express contiene dos escaleras: La escalera de ADN ZipRuler Express 1 y la escalera de ADN ZipRuler Express 2. Ambas son mezclas de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. El conjunto se ha diseñado para un dimensionamiento rápido y muy preciso de una amplia variedad (100-20.000 bp) de fragmentos de ADN y su cuantificación aproximada bajo diferentes condiciones de electroforesis. El patrón de la banda no se ve afectado por la composición del tampón de electroforesis, el voltaje o el porcentaje de gel (consulte la tabla 1).
Características destacadas
- Flexible: se puede procesar en dos carriles o combinarse en un carril
- Compuesto de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía
- Producto listo para usar, se premezcla con colorante de carga para la carga directa y se almacena a temperatura ambiente
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, naranja G, azul de bromofenol | |
Sí | |
Geles de agarosa | |
ZipRuler |
Agarosa | |
Conjunto de marcadores de ADN | |
De 100 bp a 20000 bp | |
Embalaje sostenible | |
2 x 50 μg |