Learn More
Solución de sulfato férrico amónico R2 según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11404689 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 11404689
Marca: Reagecon 1037702
Producto estable de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de farmacopea europea (EP), incluida la preparación de otros reactivos (4.1.1), la fabricación de contenedores (3.1) y como reactivo en la realización de las pruebas descritas en varias monografías de EP.
  • Reactivo de Farmacopea Europea, solución
  • Producto estable de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de la Farmacopea Europea (EP).
  • Se utiliza para la preparación de otros reactivos (4.1.1), la fabricación de recipientes (3.1) y como reactivo en la realización de los ensayos descritos en varias monografías de PE.
  • Este reactivo de la EP Reagecon es preciso, estable y reproducible.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
Especificaciones
Envase Frasco de HDPE GL45
Forma física Líquido
Técnica Prueba de EP
Cantidad 1 L
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.