Learn More
Ferroceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ferrocene is used as a catalyst for carbon nanotubes and for rocket propellants. It is also used in the fuel for petrol engines, gasoline antiknock, luminous sensitive materials and exhibit anticancer activity. It acts as a photosensitive catalyst and promote the photochemical degadation of plastic films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ferrocene |
Punto de fusión | 173°C to 174°C |
Color | Amarillo a naranja |
Punto de ebullición | 249°C |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN1325 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Índice Merck | 14,4037 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M08E012 | Certificado de análisis | 14/01/2025 | 087202.A1,087202.18,087202.30 |
10252747 | Certificado de análisis | 11/10/2024 | 087202.A1,087202.18,087202.30 |
W10K015 | Certificado de análisis | 27/09/2024 | 087202.A1,087202.18,087202.30 |
10251370 | Certificado de análisis | 06/08/2024 | 087202.A1,087202.18,087202.30 |
10242533 | Certificado de análisis | 25/08/2022 | 087202.A1,087202.18,087202.30 |
Seguridad y manipulación
- Ferrocene
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .