Learn More
Thermo Scientific™ Casquillos para instrumentos Agilent™
Garantice conexiones fiables para instrumentos Agilent™ GC con estos empalmes Thermo Scientific™ para instrumentos Agilent.
Marca: Thermo Scientific™ 290VA191
74.84 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los empalmes Thermo Scientific™ para instrumentos Agilent™ con el fin de garantizar un rendimiento óptimo de su instrumento para GC Agilent. Están disponibles en dos materiales diferentes de diversas dimensiones para adaptarse a varios instrumentos y aplicaciones.
- Disponibles en 100 % de grafito, 15 % de grafito/85 % de vespel y metal SilTite
- Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
Especificaciones
Empalme | |
Inyectores Agilent y detectores no MS | |
Pack of 10 |
Entre 0,1 y 0,25 mm | |
15 % grafito/85 % vespel |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%