Learn More
Thermo Scientific™ Casquillos para instrumentos Agilent™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material:
100 % grafito
15 % grafito/85 % vespel
Diámetro (métrico):
0,32 mm
Entre 0,1 y 0,25 mm
Entre 0,1 y 0,32 mm
Entre 0,45 y 0,53 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Utilice los empalmes Thermo Scientific™ para instrumentos Agilent™ con el fin de garantizar un rendimiento óptimo de su instrumento para GC Agilent. Están disponibles en dos materiales diferentes de diversas dimensiones para adaptarse a varios instrumentos y aplicaciones.
- Disponibles en 100 % de grafito, 15 % de grafito/85 % de vespel y metal SilTite
- Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme |
| Diámetro (métrico) | Entre 0,45 y 0,53 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Inyectores Agilent y detectores no MS |
| Material | 100 % grafito |