Learn More
Corning Media Tech Suero fetal bovino
Suplemento para el cultivo celular.
Marca: Corning Media Tech 35-079-CV
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
- El suero agrupado crudo se filtra a través de una serie de filtros de esterilización de 0,1 μm
- Bajos niveles de endotoxinas.
- Bajos niveles de hemoglobina
Especificaciones
Líquido | |
500 mL | |
Estéril con filtro | |
Cultivos celulares y tisulares |
Suero fetal bovino | |
Estéril | |
< 20 UE/ml | |
< 30 mg/dl |