Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, dializado, origen Estados Unidos
Description
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Dialyzed FBS provides a more controlled and defined environment with the removal of small molecules, enhancing outcome accuracy and reliability.
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen: Estados Unidos
- Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (la especificación se revisa y registra; niveles habituales ≤10 EU/ml)
- Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10°C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | Fetal |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Dializado |
| Condiciones de envío | Congelado |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.