Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, dializado, origen Estados Unidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7182840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
15605639 50 mL One Shot 50 ml
11520646 500 mL Frasco 500 ml
2 options
Código de producto. 15605639
Marca: Gibco™ A3382001
Edge
Los sueros bovinos fetales Gibco™ ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y presupuesto.
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Dialyzed FBS provides a more controlled and defined environment with the removal of small molecules, enhancing outcome accuracy and reliability.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Estados Unidos
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (la especificación se revisa y registra; niveles habituales ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10°C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Dializado
Esterilidad Estéril
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.