Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, exosome depleted
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15624559
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
Código de producto. 15624559
Marca: Gibco™ A2720803
El SBF con agotamiento de exosomas Gibco™ agiliza y estandariza los flujos de trabajo de cultivo celular para la investigación de exosomas. Está listo para su uso y el rendimiento probados para ahorrar tiempo y permitir preparaciones de exosomas óptimas.
  • Fondo de exosoma más bajo
  • Permite resultados uniformes: cada lote probado para el rendimiento del cultivo celular
  • No se necesita preparación: no se requiere ultracentrifugación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Agotamiento de exosomas
Esterilidad Estéril
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.