Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, inactivado por calor, Estados Unidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15818947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
cada uno
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
15818947 50 mL One Shot cada uno
15828947 10 x 50 mL One Shot cada uno
11570516 100 mL Frasco 100 ml
11580516 500 mL Frasco 500 ml
4 options
Código de producto. 15818947
Marca: Gibco™ A3840101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sueros para investigación especializada y ensayos específicos
  • Ofrece un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
  • Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • El suero inactivado por calor elimina los múltiples pasos necesarios para inactivar el calor.
  • Mejora la integridad y consistencia del producto, ya que la inactivación por calor se realiza en un entorno controlado.
  • Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
  • Etiquetado para diagnóstico «in vitro» (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
Información adicional
  • Categoría del suero: Valor plus (rendimiento)
  • Suero para cultivo celular general con líneas de células comunes
  • Filtrado triple a 0,1 µm
  • Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/ml
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dl
  • Origen: Estados Unidos
Ventajas del formato One-Shot
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • 33 % menos de residuos generados que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Descripción Suero bovino fetal, inactivado por calor, cualificado, One Shot™, Estados Unidos
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Cualificado
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.