Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, United States
Uso para cultivo celular general con líneas de células comunes
Marca: Gibco™ 26140087
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Uso para cultivo celular general con líneas de células comunes
- Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
- Nivel de endotoxinas: <10 UE/ml
- Nivel de hemoglobina: <25 mg/dl
- Origen: Estados Unidos
- Certificación ISO 13485, procesado en instalaciones registradas de la FDA
- Etiquetado para uso diagnóstico in vitro (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
- Triple filtrado a 0,1 μm
- El frasco Gibco™ es más fácil de usar en la campana, reduce el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar más coherentemente el cultivo celular
- El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia práctica del número de lote y la fecha de caducidad en el cuaderno electrónico de laboratorio
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Líquido | |
Suero fetal bovino | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Triple filtrado, 0,1 μm | |
≤25 mg/dL | |
Congelado |
Fetal | |
Estados Unidos | |
Frasco | |
100 mL | |
Estéril | |
≤ 10 EU/mL | |
Cualificado |