Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, Estados Unidos
Uso para cultivo celular general con líneas de células comunes
Marca: Gibco™ A3160501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Más del 80 % de los investigadores disuelven en alícuotas su SBF en tubos cónicos de 50 ml. Si usted es uno de ellos, su vida está a punto de cambiar a mejor. La transferencia de su SBF hace que pierda el control de su tiempo, el riesgo de contaminación, y la consistencia del volumen. También desperdicia material costoso.El nuevo diseño del frasco de SBF Gibco™ One Shot™ FBS de 50 ml elimina la necesidad de dividir en alícuotas y la variabilidad que conlleva. Y eso mejora sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
Características del producto:
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- Genera un 33 % menos de residuos que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Fetal | |
Estados Unidos | |
One Shot | |
50 mL | |
Estéril | |
≤10 EU/mL | |
Cualificado | |
Congelado |
Suero bovino fetal, cualificado, formato One Shot™, Estados Unidos | |
Bovino | |
Líquido | |
Suero fetal bovino | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Triple-filtered, 0.1 μm | |
≤25 mg/dL | |
One Shot™ |