Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal, aprobado por el sistema de Tet, regiones aprobadas por el USDA
Código de producto. 16866796
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
Código de producto. 16866796
Marca: Gibco™ A4736301
El FBS aprobado por el sistema de Tet Gibco está formulado para aplicaciones de cultivo celular utilizando sistemas de expresión de genes regulados por tetraciclina y derivados de tetraciclina. Los ensayos basados en células que detectan la presencia de tetraciclina y de análogos de tetraciclina se utilizan para seleccionar el FBS que proporciona el rango más alto de inducción.
Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
  • Diseñado para garantizar la ausencia de tetraciclina detectable y sus derivados que puedan interferir con la regulación precisa de la expresión de genes
  • Las pruebas funcionales ofrecen la confianza de que no se producirá una expresión de genes de tetraciclina involuntaria
  • Categoría de suero: especialidad
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 UE/ml
  • Nivel de hemoglobina: ≤ 25 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación ISO 13485
Clasificación Valor
Contenido y almacenamiento <-10°C
Especie Ganado/bovino
Tipo de célula Uso para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas celulares sensibles
Age Fetal
País de origen México
Formato Frasco
Tipo especializado Aprobado por el sistema de Tet
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Grado Valor
Probado para 50 pruebas de especificación de calidad, incluyendo 9 pruebas de virus CFR, endotoxinas y rendimiento
Concentración de endotoxinas < 50 EU/mL (niveles habituales de <10 EU/mL)
Características ecológicas Embalaje sostenible
Concentración de hemoglobina <25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Valor
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.