Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, IgG ultrabaja, origen Estados Unidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11550526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
11550526 500 mL Frasco 500 ml
15695629 50 mL One Shot 50 ml
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11550526
missing translation for 'mfr': Gibco™ 16250078
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays.
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Ultra-low IgG FBS enhances the quality and accuracy of experimental results by minimizing the potential negative effects of IgG (immunoglobulin G). IgG can interfere with immunological and viral assays or experiments involving antibodies, and some cell types are sensitive to the presence of IgG.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Estados Unidos
  • Los niveles de IgG son inferiores a 5μg/ml
  • El título de DVB es bajo o no detectable
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10°C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Serum Treatment IgG reducida
Condiciones de envío Congelado
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.