Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, IgG ultrabaja, origen Estados Unidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7180333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
15695629 50 mL One Shot 50 ml
11550526 500 mL Frasco 500 ml
2 options
Código de producto. 15695629
Marca: Gibco™ A3381901
Edge
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays.
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Ultra-low IgG FBS enhances the quality and accuracy of experimental results by minimizing the potential negative effects of IgG (immunoglobulin G). IgG can interfere with immunological and viral assays or experiments involving antibodies, and some cell types are sensitive to the presence of IgG.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Estados Unidos
  • Los niveles de IgG son inferiores a 5μg/ml
  • El título de BVD es bajo o no se puede detectar
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10°C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Agotamiento de exosomas
Esterilidad Estéril
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.