Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Código de producto. 17479633
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
Inactivado por calor:
No
Sí
Gamma-irradiated:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
paquete de 10
Código de producto. 17479633
Marca: Gibco™ A5256701
Includes
Gibco A5256701
Los sueros fetales bovinos Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos. Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Los sueros fetales bovinos Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos
  • Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
  • El frasco Gibco es más fácil de usar en la campana extractora, reduce el riesgo de contaminación y ayuda a los usuarios a realizar más coherentemente el cultivo celular
  • El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia cómoda del número de lote y la fecha de caducidad
  • Sueros para cultivo celular con líneas celulares robustas; buen valor para investigaciones básicas necesarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar por debajo de –10°C.
Descripción Gibco A5256701
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen Consulte CoA para conocer el origen específico*
Formulario Liquid
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Sustancias contaminantes Triple Filtered at 0.1 μm
Probado para Hasta 50 pruebas de calidad, incluyendo 9 pruebas de virus CFR*, endotoxinas y rendimiento (*Nota: Si se fabrica en el Reino Unido, se realizan las 9 pruebas de CFR excepto las pruebas del virus de la lengua azul y la rabia, que se realizan a través de EMA)
Concentración de endotoxinas ≤20 EU/mL
Para utilizar con (aplicación) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Características ecológicas Menos residuos
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Value
Condiciones de envío Hielo seco
Pruebas de seguridad del USDA incluidas USDA Safety Testing Performed for Mexican and Australian origins
Gamma-irradiated No
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.